Anti-HOXC9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-7982R-A647
BOSSBS-7982R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7982R-A647
Anti-HOXC9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HOXC9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité