Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7984R-A555
BOSSBS-7984R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7984R-A555
Anti-CA7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Carbonic anhydrases are a large family of zincmetalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbondioxide. They participate in a variety of biological processes,including respiration, calcification, acid-base balance, boneresorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinalfluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity intissue distribution and in their subcellular localization. Thecytosolic protein encoded by this gene is predominantly expressedin the salivary glands. Alternative splicing in the coding regionresults in multiple transcript variants encoding differentisoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CA7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité