Anti-CCDC21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-7988R-A750
BOSSBS-7988R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7988R-A750
Anti-CCDC21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
CCDC21.
Type: Primary
Antigen: CCDC21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 422-500/762
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité