Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-7990R-A647
BOSSBS-7990R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7990R-A647
Anti-CCDC6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This gene encodes a coiled-coil domain-containing protein. The encoded protein is ubiquitously expressed and may function as a tumor suppressor. A chromosomal rearrangement resulting in the expression of a fusion gene containing a portion of this gene and the intracellular kinase-encoding domain of the ret proto-oncogene is the cause of thyroid papillary carcinoma.[provided by RefSeq, Sep 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité