Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-7997R-A555
BOSSBS-7997R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-7997R-A555
Anti-CDKAL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Catalyzes the methylthiolation of N6-threonylcarbamoyladenosine (t(6)A), leading to the formation of 2-methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine (ms(2)t(6)A) at position 37 in tRNAs that read codons beginning with adenine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDKAL1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité