Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEACAM19 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-7999R
BOSSBS-7999REA 719 EUR InStock
BOSSBS-7999R
Anti-CEACAM19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CEACAM19 belongs to the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family. It encodes a putative glycoprotein which is membrane-bound via a transmembrane domain. Like all members of the CEACAM family, the CEACAM19 protein is a single-pass type I membrane protein and consists of a single extracellular N domain. CEACAM19 expression is ubiquitous with highest expression in prostate, uterus, fetal brain, mammary gland, adrenal gland, skeletal muscle, small intestine, and kidney.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CEACAM19
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité