Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-8005R-A647
BOSSBS-8005R-A647EA 922 EUR InStock
BOSSBS-8005R-A647
Anti-DDX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Involved in the alternative regulation of pre-mRNA splicing; its RNA helicase activity is necessary for increasing tau exon 10 inclusion and occurs in a RBM4-dependent manner. Binds to the tau pre-mRNA in the stem-loop region downstream of exon 10. The rate of ATP hydrolysis is highly stimulated by single-stranded RNA. Involved in transcriptional regulation; the function is independent of the RNA helicase activity. Transcriptional coactivator for estrogen receptor ESR1 and androgen receptor AR. Increases ESR1 AF-1 domain-mediated transactivation and ESR1 AF-1 and AF-2 domains transcriptional synergistic activity. Synergizes with DDX17 and SRA1 RNA to activate MYOD1 transcriptional activity and involved in skeletal muscle differentiation. Transcriptional coactivator for p53/TP53 and involved in p53/TP53 transcriptional response to DNA damage and p53/TP53-dependent apoptosis. Transcriptional coactivator for RUNX2 and involved in regulation of osteoblast differentiation. Acts as transcriptional repressor in a promoter-specicic manner; the function probbaly involves association with histone deacetylases, such as HDAC1. As component of a large PER complex is involved in the inhibition of 3' transcriptional termination of circadian target genes such as PER1 and NR1D1 and the control of the circadian rhythms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DDX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité