Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLLD7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8015R
BOSSBS-8015REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8015R
Anti-CLLD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein with an N-terminal RCC1 domain and a C-terminal BTB (broad complex, tramtrack and bric-a-brac) domain. In rat, over-expression of this gene in vascular smooth muscle cells induced cellular hypertrophy. In rat, the C-terminus of RCBTB1 interacts with the angiotensin II receptor-1A. In humans, this gene maps to a region of chromosome 13q that is frequently deleted in B-cell chronic lymphocytic leukemia and other lymphoid malignancies. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CLLD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité