Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLN6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8017R-CY7
BOSSBS-8017R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8017R-CY7
Anti-CLN6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CLN6, a 311 amino acid protein, has seven predicted transmembrane domains and is conserved across vertebrates. The CLN6 protein localizes to the endoplasmic reticulum but contributes to lysosomal function. Mutations in the CLN6 gene cause variant late-onset infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (vLINCL), a lysosomal storage disorder marked by progressive mental deterioration and blindness; part of a group of severe inherited neurodegenerative disorders affecting children wherein lysosomes accumulate storage material, causing the death of neurons. CLN6 is one of eight proteins, including CLN1-8, that are associated with NCL.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLN6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité