Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNIH2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8027R-FITC
BOSSBS-8027R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8027R-FITC
Anti-CNIH2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The protein encoded by this gene is an auxiliary subunit of the ionotropic glutamate receptor of the AMPA subtype. AMPA receptors mediate fast synaptic neurotransmission in the central nervous system. This protein has been reported to interact with the Type I AMPA receptor regulatory protein isoform gamma-8 to control assembly of hippocampal AMPA receptor complexes, thereby modulating receptor gating and pharmacology. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CNIH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité