Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COLEC11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8032R-FITC
BOSSBS-8032R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8032R-FITC
Anti-COLEC11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
COLEC11 is a 271 amino acid C-type lectin protein that contains a collagen-like domain and a carbohydrate recognition domain, and plays an important role in host-defense. COLEC11 binds to various sugars and LPS (lipopolysaccharides), which include fucose but does not bind to glucose, hnRNP, Beta-1,3-Gal-T3 or mannose. COLEC11 is ubiquitously expressed in most tissues with high expression in kidney, liver, fetal liver, small intestine, thymus, spinal cord, placenta, adrenal gland, pancreas and several cell lines. COLEC11 is a secreted protein and all alternatively spliced isoforms of COLEC11 have oligomeric structures created through disulfide bonding.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COLEC11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité