Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COMMD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8034R-A488
BOSSBS-8034R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8034R-A488
Anti-COMMD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Promotes ubiquitination of NF-kappa-B subunit RELA and its subsequent proteasomal degradation. Down-regulates NF-kappa-B activity. Down-regulates SOD1 activity by interfering with its homodimerization. Plays a role in copper ion homeostasis. Can bind one copper ion per monomer. May function to facilitate biliary copper excretion within hepatocytes.Tissue specificity:Ubiquitous. Highest expression in the liver, with lower expression in brain, lung, placenta, pancreas, small intestine, heart, skeletal muscle, kidney and placenta.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COMMD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité