Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8040R-A750
BOSSBS-8040R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8040R-A750
Anti-GNL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The GNL1 gene, identified in the human major histocompatibility complex class I region, shows a high degree of similarity with its mouse counterpart. The GNL1 gene is located less than 2 kb centromeric to HLA-E, in the same transcriptional orientation. GNL1 is telomeric to HLA-B and HLA-C.

Type: Primary
Antigen: GNL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/607
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité