Anti-HEATR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8041R-A680
BOSSBS-8041R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-8041R-A680
Anti-HEATR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
HEATR2.
Type: Primary
Antigen: HEATR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-288/855
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité