Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8042R-A555
BOSSBS-8042R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8042R-A555
Anti-HIAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The Major facilitator superfamily consists of presumed carbohydrate transporters with 10-12 membrane-spanning domains. Belonging to the facilitator superfamily, HIAT1 is a 490 amino acid multi-pass membrane protein that may function as a sugar transporter and is expressed in adult and embryonic brain. The HIAT1 gene was first observed while analyzing for active genes in neonatal mouse hippocampus. The gene encoding HIAT1 maps to human chromosome 1, the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. There are about 3,000 genes on chromosome 1, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with chromosome 1. Notably, the rare aging disease Hutchinson-Gilford progeria is associated with the LMNA gene which encodes lamin A. Stickler syndrome, Parkinsons, schizophrenia, familial adenomatous polyposis, Gaucher disease and Usher syndrome are also associated with chromosome 1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HIAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité