Anti-KBTBD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-8045R-A750
BOSSBS-8045R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8045R-A750
Anti-KBTBD4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
KBTBD4.
Type: Primary
Antigen: KBTBD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-280/518
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité