Anti-KLHL26 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-8052R
BOSSBS-8052REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8052R
Anti-KLHL26 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KLHL26 has three named isoforms. The function of KLHL26 remains unknown.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: KLHL26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité