Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8053R-HRP
BOSSBS-8053R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8053R-HRP
Anti-KLHL3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
KLHL3 protein contains a poxvirus and zinc finger domain at the N-terminus and six tandem repeats (kelch repeats) at the C-terminus. At the amino acid level, KLHL3 shares 77% similarity with Drosophila kelch and 89% similarity with Mayven (KLHL2), another human kelch homolog. At least three isoforms are produced and may be the result of alternative promoter usage. The KLHL3 maps within the smallest commonly deleted segment in myeloid leukemias characterized by a deletion of 5q; however, no inactivating mutations of KLHL3 could be detected in malignant myeloid disorders with loss of 5q.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: KLHL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité