Anti-KLHL10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8054R-A680
BOSSBS-8054R-A680EA 877 EUR InStock
BOSSBS-8054R-A680
Anti-KLHL10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May be a substrate-specific adapter of a CUL3-based E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins during spermatogenesis.
Type: Primary
Antigen: KLHL10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/608
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité