Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHL14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8056R-A350
BOSSBS-8056R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8056R-A350
Anti-KLHL14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
KLHL14 is a member of the KLHL family. The kelch motif was initially discovered in Kelch. In this protein there are six copies of the motif. It has been shown for one member that it is related to Galactose Oxidase for which a structure has been solved. Two isoforms of this protein exist - 70kDa and 43kDa.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KLHL14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité