Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAMHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8060R-CY7
BOSSBS-8060R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8060R-CY7
Anti-SAMHD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Putative nuclease involved in innate immune response by acting as a negative regulator of the cell-intrinsic antiviral response. May play a role in mediating proinflammatory responses to TNF-alpha signaling.Tissue specificity:Expressed in heart, skeletal muscle, spleen, liver, small intestine, placenta, lung and peripheral blood leukocytes. No expression is seen in brain and thymus.Involvement in disease:Defects in SAMHD1 are the cause of Aicardi-Goutieres syndrome type 5 (AGS5) . A form of Aicardi-Goutieres syndrome, a genetically heterogeneous disease characterized by cerebral atrophy, leukoencephalopathy, intracranial calcifications, chronic cerebrospinal fluid (CSF) lymphocytosis, increased CSF alpha-interferon, and negative serologic investigations for common prenatal infection. Clinical features as thrombocytopenia, hepatosplenomegaly and elevated hepatic transaminases along with intermittent fever may erroneously suggest an infective process. Severe neurological dysfunctions manifest in infancy as progressive microcephaly, spasticity, dystonic posturing and profound psychomotor retardation. Death often occurs in early childhood.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SAMHD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité