Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLEKHM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8064R-CY5
BOSSBS-8064R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8064R-CY5
Anti-PLEKHM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
PLEKHM3 (pleckstrin homology domain containing, family M, member 3), also known as DAPR or PLEKHM1L (pleckstrin homology domain containing, family M, member 1-like), is a 761 amino acid phosphoprotein that contains two pleckstrin homology (PH) domains and one phorbol-ester/DAG-type zinc finger. Conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, rat, chicken and zebrafish, PLEKHM3 exists as three alternatively spliced isoforms that participate in metal ion binding. The gene that encodes PLEKHM3 maps to human chromosome 2q33.3. As the second largest human chromosome, chromosome 2 makes up approximately 8% of the human genome and contains 237 million bases encoding over 1,400 genes. Chromosome 2 contains a probable vestigial second centromere, as well as vestigial telomeres, which gives credence to the hypothesis that human chromosome 2 formed as a result of an ancient fusion of two ancestral chromosomes, which are still present in modern day apes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLEKHM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité