Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CABC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8071R-HRP
BOSSBS-8071R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8071R-HRP
Anti-CABC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
May be a chaperone-like protein essential for the proper conformation and functioning of protein complexes in the respiratory chain.Tissue specificity:Ubiquitously expressed with a relatively greater abundance in heart and skeletal muscle.Involvement in disease:Defects in ADCK3 are a cause of coenzyme Q10 deficiency (CoQ10 deficiency). CoQ10 deficiency is an autosomal recessive disorder with variable manifestations. It can be associated with three main clinical phenotypes: a predominantly myopathic form with central nervous system involvement, an infantile encephalomyopathy with renal dysfunction and an ataxic form with cerebellar atrophy.Defects in ADCK3 are the cause of spinocerebellar ataxia autosomal recessive type 9 (SCAR9) [MIM:612016]; also known as autosomal recessive cerebellar ataxia type 2 (ARCA2). Spinocerebellar ataxia is a clinically and genetically heterogeneous group of cerebellar disorders. Patients show progressive incoordination of gait and often poor coordination of hands, speech and eye movements, due to degeneration of the cerebellum with variable involvement of the brainstem and spinal cord. SCAR9 is an autosomal recessive form characterized by gait ataxia and cerebellar atrophy with slow progression and few associated features. Patients can manifest brisk tendon reflexes and Hoffmann sign, mild psychomotor retardation, mild axonal degeneration of the sural nerve, exercise intolerance and elevated serum lactate.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CABC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité