Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARRDC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8078R
BOSSBS-8078REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-8078R
Anti-ARRDC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARRDC4 belongs to the arrestin family. The arrestins are a family of proteins that are important for regulating signal transduction within cells. Arrestins are part of a conserved two step mechanism for regulating the activity of G-protein coupled receptors (GPCRs). In response to a stimulus, GPCRs activate a heterotrimeric G protein. In order to turn off this response, or adapt to a constant stimulus, activated receptors need to be silenced. The first step is phosphorylation by a class of serine/threonine kinases called G protein coupled receptor kinases (GRKs). This phosphorylation specifically marks the activated receptor for arrestin binding. Once arrestin is bound to the receptor it is unable to signal further. Recent research continues to expand the known actions of arrestins, which can bind to other classes of receptors and can directly activate signaling pathways on their own. Different arrestins (visual arrestin (or Arrestin 1), beta-arrestin 1 (or Arrestin 2) and beta-arrestin 2 (or Arrestin 3) can reduce the activity of their target GPCRs in several different ways.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ARRDC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité