Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CCDC40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8091R-A750
BOSSBS-8091R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8091R-A750
Anti-CCDC40 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Required for assembly of dynein regulatory complex (DRC) and inner dynein arm complexes, which are responsible for ciliary beat regulation, thereby playing a central role in motility in cilia and flagella. Not required for outer dynein arm complexes assembly. Required for axonemal recruitment of CCDC39.Involvement in disease:Defects in CCDC40 are the cause of primary ciliary dyskinesia type 15 (CILD15) . A disorder characterised by abnormalities of motile cilia. Respiratory infections leading to chronic inflammation and bronchiectasis are recurrent, due to defects in the respiratory cilia; reduced fertility is often observed in male patients due to abnormalities of sperm tails. Half of the patients exhibit randomisation of left-right body asymmetry and situs inversus, due to dysfunction of monocilia at the embryonic node. Primary ciliary dyskinesia associated with situs inversus is referred to as Kartagener syndrome.

Type: Primary
Antigen: CCDC40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 851-950/1142
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité