Anti-CCDC30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-8097R-A750
BOSSBS-8097R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8097R-A750
Anti-CCDC30 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Coiled-coil domain-containing protein 30.
Type: Primary
Antigen: CCDC30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 601-700/783
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité