Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC25 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8125R-CY7
BOSSBS-8125R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8125R-CY7
Anti-CCDC25 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CCDC25 is a 208 amino acid protein encoded by a gene that maps to human chromosome 8p21.1. Made up of nearly 146 million bases, chromosome 8 encodes about 800 genes. Translocation of portions of chromosome 8 with amplifications of the c-Myc gene are found in some leukemias and lymphomas, and typically associated with a poor prognosis. Portions of chromosome 8 have been linked to schizophrenia and bipolar disorder. Trisomy 8, also known as Warkany syndrome 2, most often results in early miscarriage but is occasionally seen in a mosaic form in surviving patients who suffer to a varying degree from a number of symptoms including retarded mental and motor development, and certain facial and developmental defects. WRN is a DNA helicase encoded by chromosome 8 and shown defective in those with the early aging disorder Werner syndrome. Chromosome 8 is also associated with Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism and Waardenburg syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité