Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC43 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8132R-CY5.5
BOSSBS-8132R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8132R-CY5.5
Anti-CCDC43 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The coiled-coil domain is a structural motif found in proteins that are involved in a diverse array of biological functions such as the regulation of gene expression, cell division, membrane fusion and drug extrusion and delivery. CCDC43 (coiled-coil domain containing 43) is a 224 amino acid protein encoded by a gene that maps to human chromosome 17q21.31. Encoding over 1,200 genes, chromosome 17 comprises over 2.5% of the human genome. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. Tumor suppressor p53 is necessary for maintenance of cellular genetic integrity by moderating cell fate through DNA repair versus cell death. Malfunction or loss of p53 expression is associated with malignant cell growth and Li-Fraumeni syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité