Anti-CEP112 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-8133R-A350
BOSSBS-8133R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8133R-A350
Anti-CEP112 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a protein with filament, myosin tail and ATPase domains. Orthologs of this gene exist in mouse, rat and chimp. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008].
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CEP112
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité