Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC88B Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8141R-FITC
BOSSBS-8141R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8141R-FITC
Anti-CCDC88B Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
HkRP3, also known as CCDC88B (coiled-coil domain-containing protein 88B) or BRLZ (brain leucine zipper domain-containing protein), is a 1,476 amino acid protein that belongs to the CCDC88 family. Members of the hook-related protein family are characterized by the presence of a C-terminal hook-related domain and an N-terminal potential microtubule binding domain. HkRP3 may be involved in the linkage of various organelles to microtubules, and exists as six alternatively spliced isoforms. The gene encoding HkRP3 maps to human chromosome 11q13.1 and mouse chromosome 19 A. Chromosome 11 houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome. Jervell and Lange-Nielsen syndrome, Jacobsen syndrome, Niemann-Pick disease, hereditary angioedema and Smith-Lemli-Opitz syndrome are associated with defects in genes that maps to chromosome 11.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC88B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité