Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8143R-A350
BOSSBS-8143R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8143R-A350
Anti-CCDC93 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The coiled-coil domain is a structural motif found in proteins that are involved in a diverse array of biological functions such as the regulation of gene expression, cell division, membrane fusion, and drug extrusion and delivery. CCDC93 (coiled-coil domain containing 93) is a 631 amino acid protein that belongs to the CCDC93 family. CCDC93 is encoded by a gene located on human chromosome 2, which makes up approximately 8% of the human genome and contains 237 million bases encoding over 1,400 genes. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2. Harlequin icthyosis, a rare skin deformity, is associated with mutations in the ABCA12 gene. The lipid metabolic disorder sitosterolemia is associated with ABCG5 and ABCG8. An extremely rare recessive genetic disorder, Alstré°‰ syndrome, is related to mutations in the ALMS1 gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC93
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité