Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPFF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8150R-A555
BOSSBS-8150R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8150R-A555
Anti-NPFF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
FMRFamide related peptides are morphine modulating peptides that have many physiologic effects, including the modulation of morphine induced analgesia, elevation of arterial blood pressure, and increased somatostatin secretion from the pancreas. Neuropeptide FF potentiates and sensitizes ACCN2 and ACCN3 channels.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NPFF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité