Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8160R-A488
BOSSBS-8160R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8160R-A488
Anti-GNAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
GTP-binding proteins (G-proteins)are a family of heterotrimeric proteins that play a critical role in signal transduction by coupling cell surface, 7-transmembrane domain receptors to intracellular signaling pathways including second messenger generation (such as cyclic AMP, calcium and diacylglycerol), protein phosphorylation, ion channel activation, gene induction, cell growth and differentiation. Receptor activation catalyzes the exchange of GTP for GDP bound to the inactive G protein alpha subunit resulting in a conformational change and dissociation of the complex. The G protein alpha and beta-gamma subunits are capable of regulating various cellular effectors. Activation is terminated by a GTPase intrinsic to the G-alpha subunit.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: G protein alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité