Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8161R-CY3
BOSSBS-8161R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8161R-CY3
Anti-GBL Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Subunit of both mTORC1 and mTORC2, which regulates cell growth and survival in response to nutrient and hormonal signals. mTORC1 is activated in response to growth factors or amino-acids. Growth factor-stimulated mTORC1 activation involves a AKT1-mediated phosphorylation of TSC1-TSC2, which leads to the activation of the RHEB GTPase that potently activates the protein kinase activity of mTORC1. Amino-acid-signaling to mTORC1 requires its relocalization to the lysosomes mediated by the Ragulator complex and the Rag GTPases. Activated mTORC1 up-regulates protein synthesis by phosphorylating key regulators of mRNA translation and ribosome synthesis. mTORC1 phosphorylates EIF4EBP1 and releases it from inhibiting the elongation initiation factor 4E (eiF4E). mTORC1 phosphorylates and activates S6K1 at 'Thr-389', which then promotes protein synthesis by phosphorylating PDCD4 and targeting it for degradation.Tissue specificity:Broadly expressed, with highest levels in skeletal muscle, heart and kidney.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: G protein beta subunit like
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité