Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHD3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8162R
BOSSBS-8162REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8162R
Anti-CHD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Component of the histone deacetylase NuRD complex which participates in the remodeling of chromatin by deacetylating histones. Required for anchoring centrosomal pericentrin in both interphase and mitosis, for spindle organization and centrosome integrity.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CHD3
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité