Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8162R-A350
BOSSBS-8162R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8162R-A350
Anti-CHD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Component of the histone deacetylase NuRD complex which participates in the remodeling of chromatin by deacetylating histones. Required for anchoring centrosomal pericentrin in both interphase and mitosis, for spindle organization and centrosome integrity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CHD3
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité