Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8163R-A750
BOSSBS-8163R-A750EA 877 EUR InStock
BOSSBS-8163R-A750
Anti-TCAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
WDR79 contains six WD (tryptophan-aspartate) repeat domains found in a number of proteins that function as adaptor molecules in signal transduction and cytoskeletal organization. The WD repeat is defined by four or more repeating units of a conserved core of approximately 40 amino acids ending with tryptophan-aspartic acid (WD). WD repeats may serve as sites of protein-protein interaction for adaptor proteins and facilitate multiprotein complex formation. The function of the WDR79 protein has not been characterized, however significant and consistent single nucleotide polymorphisms in the WDR79 gene have been found to be associated with ER negative breast cancer.

Type: Primary
Antigen: TCAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 285-390/548
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité