Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBL1Y Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8164R-CY3
BOSSBS-8164R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8164R-CY3
Anti-TBL1Y Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
FunctionF-box-like protein involved in the recruitment of the ubiquitin/19S proteasome complex to nuclear receptor-regulated transcription units. Plays an essential role in transcription activation mediated by nuclear receptors. Probably acts as integral component of corepressor complexes that mediates the recruitment of the 19S proteasome complex, leading to the subsequent proteasomal degradation of transcription repressor complexes, thereby allowing cofactor exchange.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TBL1Y
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité