Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RB1CC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8165R-CY5.5
BOSSBS-8165R-CY5.5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-8165R-CY5.5
Anti-RB1CC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Plays a role as a modulator of TGF-beta-signaling by restricting substrate specificity of RNF111. Involved in autophagy. Regulates early events but also late events of autophagosome formation through direct interaction with Atg16L1. Required for the formation of the autophagosome-like double-membrane structure that surrounds the Salmonella-containing vacuole (SCV) duting S.typhimurium infection and subsequent xenophagy. Autophagy positively regulates repair of DNA damage induced by ionizing radiation and negatively regulates apoptosis. Plays an indispensible role in fetal hematopoiesis and in the regulation of neuronal homeostasis (By similarity). Implicated in the regulation of RB1 expression. Functions as a DNA-binding transcription factor. Is a potent regulator of the RB1 pathway and a mediator that plays a crucial role in muscular differentiation. Expression is, thus, a prerequisite for myogenic differentiation. Inhibits PTK2/FAK1 and PTK2B/PYK2 activity and activation of downstream signaling pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RB1CC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité