Anti-GTF2B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-8168R
BOSSBS-8168REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8168R
Anti-GTF2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
General factor that plays a major role in the activation of eukaryotic genes transcribed by RNA polymerase II.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: GTF2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité