Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NSD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8170R-A350
BOSSBS-8170R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8170R-A350
Anti-NSD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a protein containing a SET domain, 2 LXXLL motifs, 3 nuclear translocation signals (NLSs), 4 plant homeodomain (PHD) finger regions, and a proline-rich region. The encoded protein enhances androgen receptor (AR) transactivation, and this enhancement can be increased further in the presence of other androgen receptor associated coregulators. This protein may act as a nucleus-localized, basic transcriptional factor and also as a bifunctional transcriptional regulator. Mutations of this gene have been associated with Sotos syndrome and Weaver syndrome. One version of childhood acute myeloid leukemia is the result of a cryptic translocation with the breakpoints occurring within nuclear receptor-binding Su-var, enhancer of zeste, and trithorax domain protein 1 on chromosome 5 and nucleoporin, 98-kd on chromosome 11. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NSD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité