Anti-GTF2H1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-8175R-CY5.5
BOSSBS-8175R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8175R-CY5.5
Anti-GTF2H1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Component of the core-TFIIH basal transcription factor involved in nucleotide excision repair (NER) of DNA and, when complexed to CAK, in RNA transcription by RNA polymerase II.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GTF2H1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité