Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP4K1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8178R-HRP
BOSSBS-8178R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-8178R-HRP
Anti-MAP4K1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Histone demethylase that specifically demethylates 'Lys-4' of histone H3, thereby playing a central role in histone code. Does not demethylate histone H3 'Lys-9', H3 'Lys-27', H3 'Lys-36', H3 'Lys-79' or H4 'Lys-20'. Demethylates trimethylated and dimethylated but not monomethylated H3 'Lys-4'. Participates in transcriptional repression of neuronal genes by recruiting histone deacetylases and REST at neuron-restrictive silencer elements.Tissue specificity:br>Involvement in disease:Defects in KDM5C are the cause of mental retardation syndromic X-linked JARID1C-related (MRXSJ) . MRXSJ is characterized by significantly sub-average general intellectual functioning associated with impairments in adaptative behavior and manifested during the developmental period. MRXSJ patients manifest mental retardation associated with variable features such as slowly progressive spastic paraplegia, seizures, facial dysmorphism.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MAP4K1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité