Anti-Eg5 Thr926 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8179R-A680
BOSSBS-8179R-A680EA 877 EUR InStock
BOSSBS-8179R-A680
Anti-Eg5 Thr926 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Motor protein required for establishing a bipolar spindle during mitosis (PubMed:19001501). Required in non-mitotic cells for transport of secretory proteins from the Golgi complex to the cell surface (PubMed:23857769).
Type: Primary
Antigen: Eg5 Thr926
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité