Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COMMD10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8181R-A555
BOSSBS-8181R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8181R-A555
Anti-COMMD10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
COMMD or COMM is a new family of proteins with homology to MURR1, a multifunctional protein that inhibits NFkB. These proteins form multimeric complexes and were identified in a biochemical screen for MURR1-associated factors. The family is defined by the presence of a conserved and unique motif termed the COMM (copper metabolism gene MURR1) domain, which functions as an interface for protein-protein interactions. The proteins designated as COMMD or COMM domain containing 1-10 are extensively conserved in multicellular eukaryotic organisms and define a novel family of structural and functional homologs of MURR1. The prototype of this family, MURR1/COMMD1, suppresses NFkB not by affecting nuclear translocation or binding of NF-kappaB to cognate motifs; rather, it functions in the nucleus by affecting the association of NF-kappaB with chromatin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: COMMD10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité