Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COMMD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8183R-A680
BOSSBS-8183R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8183R-A680
Anti-COMMD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
May modulate activity of cullin-RING E3 ubiquitin ligase (CRL) complexes (PubMed:21778237). May down-regulate activation of NF-kappa-B (PubMed:15799966). Modulates Na(+) transport in epithelial cells by regulation of apical cell surface expression of amiloride-sensitive sodium channel (ENaC) subunits (PubMed:23637203).

Type: Primary
Antigen: COMMD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-195/195
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité