Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSMD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8187R-FITC
BOSSBS-8187R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8187R-FITC
Anti-CSMD2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The CUB and sushi domain-containing proteins, CSMD1-3, are membrane proteins that are involved in cell-cell adhesion and are weakly expressed in most tissues, with higher levels of expression observed in the cerebellum and hippocampus. CSMD1 is part of the complement system that defends against pathogens through either the classical pathway or the alternative pathway. Located primarily in nerve growth cones, CSMD1 blocks the classical pathway of the immune system and is thought to be involved in tumor suppression, as defects in the gene encoding CSMD1 are associated with squamous cell carcinomas. CSMD2 and CSMD3 are located primarily in the brain and are implicated in some forms of head and neck cancer. Additionally, the CSMD3 gene is a candidate for induction of epileptic seizures.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSMD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité