Anti-CPPED1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-8191R-A488
BOSSBS-8191R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-8191R-A488
Anti-CPPED1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Protein phosphatase that dephosphorylates AKT family kinase specifically at 'Ser-473', blocking cell cycle progression and promoting cell apoptosis. May play an inhibitory role in glucose uptake by adipocytes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CPPED1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité