Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEEP21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8204R-A488
BOSSBS-8204R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8204R-A488
Anti-NEEP21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
NEEP21, also known as Brain neuron cytoplasmic protein 1, NSG1 (neuron-specific proteins family member 1), P21 or D4S234E, is a single pass type II membrane protein belonging to the NSG family. It is highly expressed during neuronal maturation but its expression is downregulated in adult tissues. NEEP21 predominantly localizes to Rab 4-positive early endosomes in the somatodendritic neuronal compartment and is essential for proper receptor sorting and recycling in neurons. It associates with GRIP1 and GluR-2 and mediates the surface expression of GluR-2. When this interaction is interrupted, GluR-2 accumulates in early endosomes and leads to changes in evoked synaptic current properties. In addition, NEEP21 forms a complex with the SNARE protein, Syntaxin 13 (also known as Syntaxin 12), and participates in the recycling of transferrin receptors (TFRs) and NTR2 (neurotensin receptor 2).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NEEP21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité