Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCMP101 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8211R-A680
BOSSBS-8211R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8211R-A680
Anti-BCMP101 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FAM84B, also known as NSE2 or BCMP101, is a 310 amino acid protein that is expressed in esophageal squamous cell carcinomas, suggesting a role in tumor development and metastasis. The gene encoding FAM84B maps to human chromosome 8, which consists of nearly 146 million base pairs, houses more than 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies. Schizophrenia, bipolar disorder, trisomy 8, Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism, Waardenburg syndrome and some leukemias and lymphomas are thought to occur as a result of defects in specific genes that map to chromosome 8.

Type: Primary
Antigen: BCMP101
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/310
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité